Learn More
4-Amino-1H-pyrazole, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Amino-1H-pyrazole |
| Point de fusion | 72°C to 77°C |
| Quantité | 100 mg |
| Sensibilité | Hygroscopic |
| Poids de la formule | 83.09 |
| Pourcentage de pureté | 95% |