Learn More
Acide 4-amino-2-(méthoxycarbonyl)benzoïque, TRC
Code produit 30345047
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30345047 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30345047 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA89834550MG
 Article restreint
Estimated Shipment: 10-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-amino-2-(methoxycarbonyl)benzoic acid
CAS 1000342-08-4
Formule moléculaire C9 H9 N O4
Quantité 50 mg
Synonyme 2-Methyl 4-amino-1,2-benzenedicarboxylate
Formule InChI InChI=1S/C9H9NO4/c1-14-9(13)7-4-5(10)2-3-6(7)8(11)12/h2-4H,10H2,1H3,(H,11,12)
SMILES COC(=O)c1cc(N)ccc1C(=O)O
Nom IUPAC Acide 4-amino-2-méthoxycarbonate
Poids moléculaire (g/mol) 195.172
Poids de la formule 195.053