Learn More
4-Amino-3,5-dichloropyridine, 97%, Acros Organics™
18.70€ - 209.10€
Identifiants chimiques
N° CAS 22889-78-7
Formule moléculaire C5H4Cl2N2
Molecular Weight (g/mol) 163.01
InChI Key ISIQAMHROGZHOV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-amino-3,5-dichloropyridine, 3,5-dichloro-4-aminopyridine, 3,5-dichloro-4-pyridinamine, 4-pyridinamine, 3,5-dichloro, 3,5-dichloro-4-amino pyridine, 3,5-dichloro-4-pyridine amine, 3,5-dichloro-pyridin-4-ylamine, 3,5-dichloro-4-pyridylamine, 3,5-dichloropyridin-4-ylamine, 4-amino-3,5-dichloro pyridine
PubChem CID 89888
IUPAC Name 3,5-dichloropyridine-4-amine
SMILES C1=C(C(=C(C=N1)Cl)N)Cl
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité. Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité. Prix Quantité et disponibilité  
15265988 Afficher les documents Acros Organics
367220050
5g 18.70€
5g Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock 5
Ajouter au panier
15275988 Afficher les documents Acros Organics
367220250
25g 63.40€
25g Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Date dexpédition estimée
du fournisseur 10-02-2020
Ajouter au panier
15285988 Afficher les documents Acros Organics
367221000
100g 209.10€
100g Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Date dexpédition estimée
du fournisseur 10-02-2020
Ajouter au panier
Spécification
Identifiants chimiques
22889-78-7
163.01
4-amino-3,5-dichloropyridine, 3,5-dichloro-4-aminopyridine, 3,5-dichloro-4-pyridinamine, 4-pyridinamine, 3,5-dichloro, 3,5-dichloro-4-amino pyridine, 3,5-dichloro-4-pyridine amine, 3,5-dichloro-pyridin-4-ylamine, 3,5-dichloro-4-pyridylamine, 3,5-dichloropyridin-4-ylamine, 4-amino-3,5-dichloro pyridine
3,5-dichloropyridine-4-amine
C5H4Cl2N2
ISIQAMHROGZHOV-UHFFFAOYSA-N
89888
C1=C(C(=C(C=N1)Cl)N)Cl
Spécification
4-Amino-3,5-dichloropyridine
1% max.
5g
96% min. (GC)
4-amino-3,5-dichloropyridine, 3,5-dichloro-4-aminopyridine, 3,5-dichloro-4-pyridinamine, 4-pyridinamine, 3,5-dichloro, 3,5-dichloro-4-amino pyridine, 3,5-dichloro-4-pyridine amine, 3,5-dichloro-pyridin-4-ylamine, 3,5-dichloro-4-pyridylamine, 3,5-dichloropyridin-4-ylamine, 4-amino-3,5-dichloro pyridine
C1=C(C(=C(C=N1)Cl)N)Cl
163.01
163.01
Authentic
158.0°C to 160.0°C
22889-78-7
C5H4Cl2N2
ISIQAMHROGZHOV-UHFFFAOYSA-N
3,5-dichloropyridine-4-amine
89888
97%
Safety and Handling
Safety and Handling
Identifiant produit
  • 4-Amino-3,5-dichloropyridine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.