Learn More
4-Amino-6-chloro-2-methylpyrimidine, 95%, Acros Organics™
Marque:  Acros Organics 454090010
Informations supplémentaires : CAS : 1749-68-4 Poids : 0.00100kg
Quantité. 1g
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 15274318
  • 250.40€ / 1g
Date dexpédition estimée
du fournisseur 02-01-2020
Ajouter au panier
Spécification
Identifiants chimiques
1749-68-4
143.58
4-amino-6-chloro-2-methylpyrimidine, 6-chloro-2-methyl-4-pyrimidinamine, 4-pyrimidinamine, 6-chloro-2-methyl, 2-methyl-4-chloro-6-aminopyrimidine, 6-chloro-2-methyl-pyrimidin-4-ylamine, chloromethylpyrimidinamine, 2-methyl-4-amino-6-chloropyrimidine, 2-methyl-6-chloropyrimidine-4-amine, 6-chloro-2-methyl-4-aminopyrimidine, 4-pyrimidinamine,6-chloro-2-methyl
6-chloro-2-methylpyrimidin-4-amine
C5H6ClN3
SSAYHQQUDKQNAC-UHFFFAOYSA-N
286754
CC1=NC(=CC(=N1)Cl)N
Spécification
4-Amino-6-chloro-2-methylpyrimidine
190.5°C to 193.0°C
1749-68-4
C5H6ClN3
SSAYHQQUDKQNAC-UHFFFAOYSA-N
6-chloro-2-methylpyrimidin-4-amine
286754
95%
Glass Bottle
1g
95%
4-amino-6-chloro-2-methylpyrimidine, 6-chloro-2-methyl-4-pyrimidinamine, 4-pyrimidinamine, 6-chloro-2-methyl, 2-methyl-4-chloro-6-aminopyrimidine, 6-chloro-2-methyl-pyrimidin-4-ylamine, chloromethylpyrimidinamine, 2-methyl-4-amino-6-chloropyrimidine, 2-methyl-6-chloropyrimidine-4-amine, 6-chloro-2-methyl-4-aminopyrimidine, 4-pyrimidinamine,6-chloro-2-methyl
CC1=NC(=CC(=N1)Cl)N
143.58
143.58
Vidéos
Safety and Handling
Safety and Handling
Identifiant produit
  • 4-Amino-6-chloro-2-methylpyrimidine, 95%
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Documents