Learn More
Alfa Aesar™ 4-Benzoylpyridine, 97%
Code produit 11459076
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250g
Conditionnement:
250g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11459076 250g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11459076 Fournisseur Alfa Aesar™ Code fournisseur A17945.30
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Benzoylpyridine
CAS 14548-46-0
Point d’ébullition 130°C to 131°C (1mmHg)
Point d’éclair 150°C (302°F)
Formule moléculaire C12H9NO
Numéro MDL MFCD00006430
Quantité 250g
Beilstein 3864
Synonyme 4-benzoylpyridine, phenyl pyridin-4-yl methanone, phenyl 4-pyridyl ketone, methanone, phenyl-4-pyridinyl, phenyl 4-pyridinyl methanone, 4-pyridyl phenyl ketone, pyridine, 4-benzoyl, ketone, phenyl 4-pyridyl, gamma-benzoylpyridine, 4-benzoyl pyridine
Clé InChI SKFLCXNDKRUHTA-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC=NC=C2
Nom IUPAC phenyl(pyridin-4-yl)methanone
Poids moléculaire (g/mol) 183.21
CID PubChem 26731
Poids de la formule 183.21
Pourcentage de pureté 97%