Learn More
4-benzylphénol, Thermo Scientific™
Code produit 17595525 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17595525 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17595525 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 121130010
 Article restreint
In Stock
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Identifiants chimiques
CAS 101-53-1
Formule moléculaire C13H12O
Poids moléculaire (g/mol) 184.24
Numéro MDL 00002384
Clé InChI HJSPWKGEPDZNLK-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC 4-benzylphénol
SMILES OC1=CC=C(CC2=CC=CC=C2)C=C1
Spécification
Vecteur alpha BENZYLPHENOL
Nom chimique ou matériau 4-benzylphénol
Point de fusion 80°C to 85°C
Couleur Blanc à beige à marron
Spectre IR Conforme
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5CH2C6H4OH
Quantité 1 g
Beilstein 06-675
Merck Index 15-1145
Forme physique Poudre cristalline ou cristaux