Learn More
4-Bromo-1-butanol, tech., cont. quantités variables de THF, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11397218
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11397218 1 g 1g
11387218 5 g 5g
11377218 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11397218 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 016805.03
 Article restreint
Estimated Shipment: 28-12-2026
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 33036-62-3 | C4H9BrO | 153.019 g/mol
4-Bromo-1-butanol is used to prepare 2-(4-bromo-butoxy)-tetrahydro-pyran by reacting with 3,4-dihydro-2H-pyran in the presence of amberlyst 15 as a catalyst. It reacts with dihydropyran to prepare tetrahydropyranyl ethers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 33036-62-3
Formule moléculaire C4H9BrO
Poids moléculaire (g/mol) 153.019
Numéro MDL MFCD00015387
Clé InChI SIJLYRDVTMMSIP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromo-1-butanol, 1-butanol, 4-bromo, 4-bromobutanol, 4-bromo-butan-1-ol, 1-bromo-4-hydroxybutane, tetramethylene bromohydrin, 4-bromo-n-butanol, 1-bromobutan-4-ol, 4-bromo butan-1-ol, acmc-1axcv
CID PubChem 118388
Nom IUPAC 4-bromobutan-1-ol
SMILES C(CCBr)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromo-1-butanol
Note relative au nom cont. varying amounts of THF
Couleur Jaune
Point d’ébullition 63°C to 65°C (5 mmHg)
Point d’éclair 32°C (91°F)
Formule linéaire Br(CH2)4OH
Indice de réfraction 1.5035
Quantité 1 g
Numéro UN UN1987
Sensibilité Light and moisture sensitive
Informations sur la solubilité Immiscible with water.
Poids de la formule 153.02
Qualité Technique
Forme physique Liquide