Learn More
4-bromo-2-chloro-6-fluorophénol, 97 + %, Thermo Scientific™
Code produit 11411187
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11411187 5 g 5g
11401187 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11411187 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24163.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 161045-79-0
Formule moléculaire C6H3BrClFO
Poids moléculaire (g/mol) 225.44
Numéro MDL MFCD01631476
Clé InChI QEYONPKSDTUPAX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromo-2-chloro-6-fluoro-phenol, phenol,4-bromo-2-chloro-6-fluoro, pubchem2841, acmc-209dlz, intermediates-zcf02212, 3-bromo-2-chloro-6-fluoro-phenol, phenol, 4-bromo-2-chloro-6-fluoro, 4-bromo-2-chloro-6-fluorophenol
CID PubChem 2773270
Nom IUPAC 4-bromo-2-chloro-6-fluorophénol
SMILES OC1=C(F)C=C(Br)C=C1Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromo-2-chloro-6-fluorophenol
Quantité 5 g
Poids de la formule 255.45
Pourcentage de pureté ≥97%