Learn More
4-bromo-2-chloropyrimidine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Utilisé comme intermédiaire primaire et secondaire pour la synthèse pharmaceutique et organique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Avec la ventilation adéquate Conserver à l’abri des oxydants
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Bromo-2-chloropyrimidine |
| Quantité | 250 mg |
| Beilstein | 10334333 |
| Informations sur la solubilité | Slightly soluble in water. |
| Poids de la formule | 193.43 |
| Pourcentage de pureté | 98% |