Learn More
4-Bromo-2-thiophenecarboxaldehyde, 90%, Thermo Scientific™
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Bromo-2-thiophenecarboxaldehyde |
| % min. CAS | 88.0 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Point de fusion | 43°C to 48°C |
| Couleur | Blanc à beige |
| Spectre IR | Authentic |
| Plage de pourcentage du dosage | 90% |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Quantité | 5 g |
| Poids de la formule | 191.05 |
| Afficher plus |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.