Learn More
4-Bromo-2-thiophenecarboxaldehyde, 90%, Thermo Scientific™
Code produit 10647494 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10647494 25 g Flacon en verre 25g
10257180 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10647494 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 305720250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 18791-75-8
Formule moléculaire C5H3BrOS
Poids moléculaire (g/mol) 191.04
Numéro MDL MFCD00005431
Clé InChI PDONIKHDXYHTLS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromothiophene-2-carboxaldehyde, 4-bromo-2-thiophenecarboxaldehyde, 4-bromo-2-formylthiophene, 4-bromo-2-thiophenecarbaldehyde, 4-bromo-thiophene-2-carbaldehyde, 4-bromo-2-thiophene carboxaldehyde, 4-bromothiophen-2-carboxaldehyde, 2-thiophenecarboxaldehyde, 4-bromo, 4-bromothiophene-2-aldehyde, 3-bromothiophene-5-carboxaldehyde
CID PubChem 87792
Nom IUPAC 4-bromothiophene-2-carbaldehyde
SMILES BrC1=CSC(C=O)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromo-2-thiophenecarboxaldehyde
% min. CAS 88.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 43°C to 48°C
Couleur Blanc à beige
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 90%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Poids de la formule 191.05
Pourcentage de pureté ≥88%
Forme physique Powder or Granules