Learn More
4-Bromo-3-(trifluorométhyl)phénol, 98 %
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 4-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenol |
| Point de fusion | 44°C to 46°C |
| Couleur | Jaune |
| Point d’éclair | >110°C (230°F) |
| Quantité | 25 g |
| Numéro UN | UN3261 |
| Poids de la formule | 241.01 |
| Pourcentage de pureté | 98% |
| Forme physique | Solide |