Learn More
4-bromoaniline-2,3,5,6-d4, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 4-Bromoaniline-2,3,5,6-d4 |
| CAS | 61357-76-4 |
| Formule moléculaire | C6 2H4 H2 Br N |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | Benzen-2,3,5,6-d4-amine, 4-bromo- (9CI), 4-Bromoaniline-2,3,5,6-2H4, 4-Bomobenzen-2,3,5,6-d4-amine, 4-Bromoaniline-2,3,5,6-D4, 4-Bromoaniline-d4 |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H6BrN/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H,8H2/i1D,2D,3D,4D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c(Br)c([2H])c([2H])c1N |
| Nom IUPAC | 4-bro-2,3,5,6-tétradeutéroaniline |
| Poids moléculaire (g/mol) | 176.05 |
| Poids de la formule | 174.9935 |