Learn More
Acide 4-(bromométhyl)benzoïque, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11302126
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11302126 25 g 25g
11392116 5 g 5g
11312126 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11302126 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L03371.14
 Article restreint
Estimated Shipment: 30-11-2026
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 6232-88-8 | C8H7BrO2 | 215.046 g/mol
4-(Bromomethyl)benzoic acid acts as an intermediate in the synthesis of eprosartan, which is used as an antihypertensive agent. Further, it is used in the preparation of 5,10,15,20-tetra(m-hydroxyphenyl)chlorin (temoporfin), which is a second generation photosensitizer. In addition to this, it is used in the preparation of 4-(5-arylidene-2,4-dioxothiazolidin-3-yl) methylbenzoic acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 4-(bromométhyl)benzoïque agit comme intermédiaire dans la synthèse de l’éprosartan, qui est utilisé comme agent antihypertenseur. De plus, il est utilisé dans la préparation de la 5,10,15,20-tétra(m-hydroxyphényl)chlorine (tempoporfine), qui est un photosensibilisateur de deuxième génération. En outre, il est utilisé dans la préparation des acides méthylbenzoïque 4-(5-arylidène-2,4-dioxothiazolidin-3-yl)méthylbenzoiques.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les bases, les amines et les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6232-88-8
Formule moléculaire C8H7BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 215.046
Numéro MDL MFCD00002567
Clé InChI CQQSQBRPAJSTFB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromomethyl benzoic acid, alpha-bromo-p-toluic acid, benzoic acid, 4-bromomethyl, p-bromomethyl benzoic acid, 4-carboxybenzyl bromide, 4-bromomethyl-benzoic acid, a-bromo-p-toluic acid, p-carboxybenzyl bromide, p-bromomethylbenzoic acid
CID PubChem 22599
Nom IUPAC Acide 4-(bromométhyl)benzoïque
SMILES C1=CC(=CC=C1CBr)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Bromomethyl)benzoic acid
Point de fusion 223°C to 227°C
Quantité 25 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 1862870
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 215.05
Pourcentage de pureté 97%