Learn More
4-Bromoquinoline, 95%, Acros Organics
Marque:  Acros Organics 447880050
Informations supplémentaires : CAS : 3964-04-3 Poids : 0.00500kg
Quantité. 5g
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 15284754
  • 305.10€ / 5g
Date dexpédition estimée
du fournisseur 30-09-2019
Ajouter au panier
Spécification
Identifiants chimiques
3973-08-8
129.13
thiazole-4-carboxylic acid, 4-thiazolecarboxylic acid, 4-thiazolecarboxylicacid, 4-carboxythiazole, 4-carboxy-1,3-thiazole, thiazole 4-carboxylic acid, acmc-2097eb, thiazol-4-carboxylic, ksc225i1n
CHEBI:46230
C1=C(N=CS1)C(=O)O
C4H3NO2S
HMVYYTRDXNKRBQ-UHFFFAOYSA-N
304271
1,3-thiazole-4-carboxylic acid
Spécification
5g
3973-08-8
C4H3NO2S
HMVYYTRDXNKRBQ-UHFFFAOYSA-N
1,3-thiazole-4-carboxylic acid
304271
208.06
4-Bromoquinoline
95%
thiazole-4-carboxylic acid, 4-thiazolecarboxylic acid, 4-thiazolecarboxylicacid, 4-carboxythiazole, 4-carboxy-1,3-thiazole, thiazole 4-carboxylic acid, acmc-2097eb, thiazol-4-carboxylic, ksc225i1n
C1=C(N=CS1)C(=O)O
129.13
CHEBI:46230
Vidéos
Safety and Handling
Safety and Handling
Identifiant produit
  • 4-Bromoquinoline, 95%
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Documents