Learn More
Melan-A/MART-1 Antibody (SPM555) - IHC-Prediluted, R&D Systems™
Code produit 18620246 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
7 mL
Conditionnement:
7mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18620246 7 mL 7mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18620246 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP244391
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    552.78€
    470.40€ / 7mL
    Save 82.38€
    14% Off
 Article restreint
Estimated Shipment: 26-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
Melan-A/MART-1 Monoclonal antibody specifically detects Melan-A/MART-1 in Human, Mouse, Rat, Canine samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène Melan-A/MART-1
Applications Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Clone SPM555
Conjugué Unconjugated
Dilution Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 0.5 - 1.0 μg/mL
Formule 10 mM PBS with 0.05% BSA
Alias de gène Antigen LB39-AA, Antigen SK29-AA, Mart 1 Melan A, MART1MART-1, melan-A, melanoma antigen recognized by T-cells 1, Protein Melan-A
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Recombinant Melan-A/MART-1 protein (Uniprot: Q16655)
Méthode de purification Protein A or G purified
Quantité 7 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cell Biology, Cellular Markers, Immunology
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 2315
Espèces cibles Human, Mouse, Rat, Canine
Contenu et stockage Store at 4°C.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG1 κ
Gamme de produits Novus