Learn More
Ester pinacolique d’acide 4-carbamoyl-3,5-difluorobenzèneboronique, 96 %, Thermo Scientific™
Product Code. 15459735
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Unit Size:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
15459735 1 g 1g
15469735 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15459735 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H52316.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 957345-69-6
Formule moléculaire C13H16BF2NO3
Poids moléculaire (g/mol) 283.08
Numéro MDL MFCD17215212
Clé InChI GSZDBQKZAWFMIC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-carbamoyl-3,5-difluorobenzeneboronic acid pinacol ester, 2,6-difluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzamide, 2,6-difluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-benzamide
CID PubChem 59023072
Nom IUPAC 2,6-difluoro-4-(4,4,5,5-tetraméthyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl)benzamide
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC(F)=C(C(N)=O)C(F)=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau 4-Carbamoyl-3,5-difluorobenzeneboronic acid pinacol ester
Quantité 1 g
Poids de la formule 283.08
Pourcentage de pureté 96%