Learn More
4’-Chloro-2’-fluoro-3’-méthoxyacétophénone, 97 %
Code produit 15468925
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15468925 250 mg 250mg
15487357 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15468925 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H34416.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1323966-44-4
Formule moléculaire C9H8ClFO2
Poids moléculaire (g/mol) 202.61
Numéro MDL MFCD19687210
Clé InChI SSQUECJMKSQDHG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4'-chloro-2'-fluoro-3'-methoxyacetophenone, 1-4-chloro-2-fluoro-3-methoxyphenyl ethanone
CID PubChem 66523544
Nom IUPAC 1-(4-chloro-2-fluoro-3-méthoxyphényl)éthanone
SMILES COC1=C(Cl)C=CC(C(C)=O)=C1F
Spécification
Nom chimique ou matériau 4'-Chloro-2'-fluoro-3'-methoxyacetophenone
Quantité 250 mg
Poids de la formule 202.61
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solide