Learn More
4-Chloro-2-methyl-7-(trifluoromethyl)quinoline, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11470010
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11470010 250 mg 250mg
11480010 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11470010 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H50555.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 18529-09-4
Formule moléculaire C11H7ClF3N
Poids moléculaire (g/mol) 245.63
Numéro MDL MFCD00272334
Clé InChI KQXIMYKBHAMAAM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-chloro-2-methyl-7-trifluoromethyl quinoline, 4-chloro-7-trifluoromethylquinaldine, 4-chloro-7-trifluoromethyl quinaldine, quinoline,4-chloro-2-methyl-7-trifluoromethyl, acmc-20amlr, 4-chloro-7-trifluoromethyl-2-methylquinoline, 4-chloro-2-methyl-7-trifluoromethyl-quinoline, 2-methyl-4-chloro-7-trifluoromethyl quinoline, quinoline, 4-chloro-2-methyl-7-trifluoromethyl
CID PubChem 4736805
Nom IUPAC 4-chloro-2-méthyle-7-(trifluorométhyle)quinoline
SMILES CC1=CC(Cl)=C2C=CC(=CC2=N1)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chloro-2-methyl-7-(trifluoromethyl)quinoline
Quantité 250 mg
Poids de la formule 245.63
Pourcentage de pureté 97%