Learn More
Acide 4-chloro-3,5-dinitrobenzoïque, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11489513
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11489513 500 g 500g
11469513 25 g 25g
11479513 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11489513 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12373.36
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 118-97-8 | C7H3ClN2O6 | 246.559 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 118-97-8
Formule moléculaire C7H3ClN2O6
Poids moléculaire (g/mol) 246.559
Numéro MDL MFCD00007080
Clé InChI PCTFIHOVQYYAMH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-chloro-3,5-dinitrobenzoic acid, 3,5-dinitro-4-chlorobenzoic acid, benzoic acid, 4-chloro-3,5-dinitro, 4-chloro-3,5-dinitrobenzoate, 4-chloro-3,5-dinitro-benzoic acid, benzoicacid, 4-chloro-3,5-dinitro, pubchem22980, acmc-1bt9j, ksc180k5t, timtec-bb sbb003176
CID PubChem 8377
SMILES C1=C(C=C(C(=C1[N+](=O)[O-])Cl)[N+](=O)[O-])C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chloro-3,5-dinitrobenzoic acid
Point de fusion 159°C to 162°C
Point d’ébullition 315°C
Point d’éclair 186°C (367°F)
Quantité 500 g
Beilstein 668253
Poids de la formule 246.56
Pourcentage de pureté 99%