Learn More
4-Chloro-3-méthylaniline, TRC
Code produit 30138319
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
50 g
Conditionnement:
25g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30138319 25 g 25g
30138004 50 g 50g
30008359 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30138319 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC36907525G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7149-75-9
Formule moléculaire C7 H8 Cl N
Poids moléculaire (g/mol) 141.6
Nom IUPAC 4-chloro-3-méthylaniline
SMILES Cc1cc(N)ccc1Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chloro-3-methylaniline
Quantité 25 g
Formule InChI InChI=1S/C7H8ClN/c1-5-4-6(9)2-3-7(5)8/h2-4H,9H2,1H3
Poids de la formule 141.0345