Learn More
Ester méthylique de l'acide 4-chloro-3-nitrocinnamique, TRC
Code produit 30366653
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30366653 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30366653 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC5971635G
 Article restreint
Estimated Shipment: 10-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chloro-3-nitrocinnamic Acid Methyl Ester
CAS 877065-30-0
Formule moléculaire C10H8ClNO4
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C10H8ClNO4/c1-16-10(13)5-3-7-2-4-8(11)9(6-7)12(14)15/h2-6H,1H3/b5-3+
SMILES COC(=O)\C=C\c1ccc(Cl)c(c1)[N+](=O)[O-]
Nom IUPAC méthyl (E)-3-(4-chloro-3-nitrophényl)prop-2-énoate
Poids moléculaire (g/mol) 241.63
Poids de la formule 241.0142