Learn More
4-Chloro-3-(trifluorométhyl)benzaldéhyde, 97 %
Code produit 11476936
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11476936 5 g 5g
11466936 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11476936 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24022.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
Le 4-chloro-3-(trifluorométhyl)benzaldéhyde est une matière première importante et un intermédiaire utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 34328-46-6
Formule moléculaire C8H4ClF3O
Poids moléculaire (g/mol) 208.564
Numéro MDL MFCD00040722
Clé InChI NIHMMULLFBKTOK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-chloro-3-trifluoromethyl benzaldehyde, 4-chloro-3-trifluoromethyl-benzaldehyde, 2-chloro-5-formylbenzotrifluoride, benzaldehyde, 4-chloro-3-trifluoromethyl, pubchem2892, acmc-1adw8, timtec-bb sbb003468, 4-chloro-3trifluoromethyl-benzaldehyde, 3-trifluoromethyl-4-chloro-benzaldehyde, 4-chloranyl-3-trifluoromethyl benzaldehyde
CID PubChem 118642
Nom IUPAC 4-chloro-3-(trifluorométhyl)benzaldéhyde
SMILES C1=CC(=C(C=C1C=O)C(F)(F)F)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Point d’ébullition 54°C (10 mmHg)
Indice de réfraction 1.4964
Quantité 5 g
Beilstein 2101897
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 208.57
Pourcentage de pureté 97%