Learn More
4-Chloro-3-(trifluorométhyl)phenol, 97 %
Code produit 11438977
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11438977 25 g 25g
11418977 1 g 1g
11428977 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11438977 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20580.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6294-93-5
Formule moléculaire C7H4ClF3O
Poids moléculaire (g/mol) 196.55
Numéro MDL MFCD00042525
Clé InChI ZLFPIEUWXNRPNM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-chloro-3-trifluoromethyl phenol, 2-chloro-5-hydroxybenzotrifluoride, phenol, 4-chloro-3-trifluoromethyl, 4-chloro-3-trifluoromethyl-phenol, phenol, p-chloro-m-trifluoromethyl, p-chloro-m-trifluoromethylphenol, 2-chloro-5-hydroxybezotrifluoride, pubchem2863
CID PubChem 80520
Nom IUPAC 4-chloro-3-(trifluorométhyl)phénol
SMILES OC1=CC=C(Cl)C(=C1)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenol
Point de fusion 42°C to 46°C
Point d’ébullition 120°C to 122°C (27 mmHg)
Odeur Phenol-like
Quantité 25 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 2261083
Poids de la formule 196.56
Pourcentage de pureté 97%