Learn More
4-Chloro-N-cyclohexyl-N-méthyl-3-nitrobenzamide, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15474956
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15474956 250 mg 250mg
15464956 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15474956 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H59319.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 41614-18-0
Formule moléculaire C14H17ClN2O3
Poids moléculaire (g/mol) 296.75
Numéro MDL MFCD01211935
Clé InChI YPYXOOOTWPRAEX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-chloro-3-nitrophenyl-n-cyclohexyl-n-methylcarboxamide
CID PubChem 3405764
Nom IUPAC 4-chloro-N-cyclohexyl-N-méthyl-3-nitrobenzamide
SMILES CN(C1CCCCC1)C(=O)C1=CC(=C(Cl)C=C1)[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chloro-N-cyclohexyl-N-methyl-3-nitrobenzamide
Quantité 250 mg
Poids de la formule 296.75
Pourcentage de pureté 97%