Learn More
4-chloroaniline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10090740 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
1kg
500g
5g
5kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10090740 500 g Flacon en verre 500g
10080740 5 g Flacon en verre 5g
10677632 100 g Flacon en verre 100g
10355930 1 kg Flacon en verre 1kg
10267263 5 kg Bouteille en plastique 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10090740 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 108595000
 Article restreint
In Stock
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 106-47-8 | C6H6ClN | 127.57 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 106-47-8
Formule moléculaire C6H6ClN
Poids moléculaire (g/mol) 127.57
Numéro MDL MFCD00007835
Clé InChI QSNSCYSYFYORTR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-chloroaniline, 4-chlorobenzenamine, p-chloraniline, benzenamine, 4-chloro, p-chlorophenylamine, 4-chlorophenylamine, para-chloroaniline, 1-amino-4-chlorobenzene, p-aminochlorobenzene, 4-aminochlorobenzene
CID PubChem 7812
ChEBI CHEBI:20331
Nom IUPAC 4-chloroaniline
SMILES C1=CC(=CC=C1N)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chloroaniline
Point de fusion 68.0°C to 72.0°C
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
Couleur Beige à marron-violet
% max. CAS 100.0
Quantité 500 g
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Solide cristallin
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Formule linéaire ClC6H4NH2
Viscosité 1.2 mPa.s (90°C)
Beilstein 12,607
Merck Index 15,2118
Point d’ébullition 232.0°C
Informations sur la solubilité Solubility in water: 3g/L in water (20°C). Other solubilities: freely soluble in alcohol, ether, acetone and, carbon disulfide
Poids de la formule 127.57
Pourcentage de pureté 98%