Learn More
Bromure de 4-chlorophénéthyle, TRC
Code produit 30359932
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30359932 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30359932 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC37518525G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chlorophenethyl Bromide
CAS 6529-53-9
Formule moléculaire C8H8BrCl
Quantité 25 g
Synonyme 1-(2-Bromoethyl)-4-chlorobenzene, 1-Bromo-2-(4-chlorophenyl)ethane, 1-Chloro-4-(2-bromoethyl)benzene, 2-(4-Chlorophenyl)ethyl Bromide, 2-(p-Chlorophenyl)ethyl Bromide, p-Chloro-β-phenethyl Bromide, p-Chlorophenethyl Bromide
Formule InChI InChI=1S/C8H8BrCl/c9-6-5-7-1-3-8(10)4-2-7/h1-4H,5-6H2
SMILES ClC1=CC=C(C=C1)CCBr
Nom IUPAC 1-(2-bromoéthyl)-4-chlorobenzène
Poids moléculaire (g/mol) 219.51
Poids de la formule 217.9498