Learn More
4-Chlorophénol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11467467
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
100g
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11467467 250 g 250g
11314749 100 g 100g
11457467 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11467467 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15602.30
 Article restreint
In Stock
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 106-48-9 | C6H5ClO | 128.555 g/mol
It is used as main raw material of compounding for medicine, dye, plastic and other industries. 4-Chlorophenol was used in visible-light-induced degradation of 4-chlorophenol in aqueous suspension of pure TiO2.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme principale matière première de pour les composés médicaux, les colorants, le plastique et d’autres industries. Le 4-chlorophénol a été utilisé dans la dégradation induite par la lumière visible de 4-chlorophénol en suspension aqueuse de TiO pur2.
Solubilité
Soluble dans l’eau (27 g/l).
Remarques
Sensible à l’air. Conserver dans un récipient étanche au frais et au sec. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 106-48-9
Formule moléculaire C6H5ClO
Poids moléculaire (g/mol) 128.555
Numéro MDL MFCD00002318
Clé InChI WXNZTHHGJRFXKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-chlorophenol, parachlorophenol, phenol, 4-chloro, 4-hydroxychlorobenzene, phenol, p-chloro, applied 3-78, 4-monochlorophenol, p-chlorophenic acid, p-chlorfenol, 4-chloro-1-hydroxybenzene
CID PubChem 4684
ChEBI CHEBI:28078
Nom IUPAC 4-chlorophénol
SMILES C1=CC(=CC=C1O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chlorophenol
Point de fusion 39°C to 43°C
Densité 1.306
Point d’ébullition 217°C to 220°C
Point d’éclair 115°C (239°F)
Odeur Phenol-like
Quantité 250 g
Numéro UN UN2020
Beilstein 507004
Sensibilité Air Sensitive
Merck Index 14,2154
Informations sur la solubilité Soluble in water (27g/L).
Poids de la formule 128.56
Pourcentage de pureté 99%