Learn More
4-Chlorophényl dichlorophosphate, TRC
Code produit 30361087
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30361087 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30361087 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC42428525G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chlorophenyl Dichlorophosphate
CAS 772-79-2
Formule moléculaire C6H4Cl3O2P
Quantité 25 g
Synonyme 4-Chlorophenyl Dichlorophosphinate, 4-Chlorophenyl Phosphorodichloridate, p-Chlorophenyl Dichlorophosphate, p-Chlorophenyl Phosphorodichloridate
Formule InChI InChI=1S/C6H4Cl3O2P/c7-5-1-3-6(4-2-5)11-12(8,9)10/h1-4H
SMILES Clc1ccc(OP(=O)(Cl)Cl)cc1
Nom IUPAC 1-chloro-4-dichlorophosphoryloxybenzène
Poids moléculaire (g/mol) 245.43
Poids de la formule 243.9014