Learn More
Ester de pinacol de l’acide 4-cyanopyridine-3-boronique, Thermo Scientific™
Code produit 15423637
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15423637 250 mg 250mg
11392199 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15423637 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27216.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 878194-91-3
Formule moléculaire C12H15BN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 230.074
Numéro MDL MFCD08458478
Clé InChI DQQFRFWEPQBNEN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-cyanopyridine-3-boronic acid pinacol ester, 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl isonicotinonitrile, 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine-4-carbonitrile, 4-cyano-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl pyridine, 4-cyanopyridin-3-ylboronic acid pinacol ester, 3-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine-4-carbonitrile, 4-pyridinecarbonitrile, 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, pubchem24098, 4-cyanopyridine-3-boronicacidpinacolester, 4-cyanopyridin-3-yl boronic acid pinacol ester
CID PubChem 15984297
Nom IUPAC 3-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine-4-carbonitrile
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=C(C=CN=C2)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Cyanopyridine-3-boronic acid pinacol ester
Point de fusion 84°C to 88°C
Quantité 250 mg
Poids de la formule 230.07