Learn More
4-(Difluorométhoxy)benzylamine, 97 %, Thermo Scientific™
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-(Difluoromethoxy)benzylamine |
| Indice de réfraction | 1.49 |
| Quantité | 250 mg |
| Numéro UN | UN2735 |
| Beilstein | 4180270 |
| Sensibilité | Air Sensitive |
| Synonyme | 4-difluoromethoxy benzylamine, 4-difluoromethoxy phenyl methanamine, 1-4-difluoromethoxy phenyl methanamine, 4-difluoromethoxy benzyl amine, benzenemethanamine, 4-difluoromethoxy, rarechem al bw 0728, 4-difluoromethoxy phenyl methylamine, benzenemethanamine,4-difluoromethoxy, benzenemethanamine, 4-difluoromethoxy-9ci |
| Poids de la formule | 173.16 |
| Pourcentage de pureté | 97% |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.