Learn More
Acide 4-éthoxy-3-(trifluorométhyl)phénylacétique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15438695
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15438695 250 mg 250mg
15406797 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15438695 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H33903.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1206593-28-3
Formule moléculaire C11H11F3O3
Poids moléculaire (g/mol) 248.201
Numéro MDL MFCD13196586
Clé InChI WRQKZAJHRRGAJO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-ethoxy-3-trifluoromethyl phenylacetic acid, 2-4-ethoxy-3-trifluoromethyl phenyl acetic acid, 4-ethoxy-3-trifluoromethyl phenyl acetic acid
CID PubChem 57361409
Nom IUPAC Acide 2-[4-éthoxy-3-(trifluorométhyl)phényl]acétique
SMILES CCOC1=C(C=C(C=C1)CC(=O)O)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Quantité 250 mg
Poids de la formule 248.2
Pourcentage de pureté 97%
Nom du produit
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.