Learn More
Ester pinacolique d’acide 4-éthoxycarbonyl-2-fluorobenzèneboronique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15451916
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15451916 250 mg 250mg
15441916 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15451916 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H55087.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 851334-92-4
Formule moléculaire C15H20BFO4
Poids moléculaire (g/mol) 294.129
Numéro MDL MFCD18383988
Clé InChI ZXSGWPHDXQZIAF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 3-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoate, 4-ethoxycarbonyl-2-fluorophenylboronic acid, pinacol ester, 4-ethoxycarbonyl-2-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester, ethyl 3-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl benzoate, ethyl 3-fluoro-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoate, ethyl3-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoate
CID PubChem 23134230
Nom IUPAC éthyl3-fluoro-4-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoate
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=C(C=C(C=C2)C(=O)OCC)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Ethoxycarbonyl-2-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester
Quantité 250 mg
Beilstein 14562502
Poids de la formule 294.13
Pourcentage de pureté 97%