Learn More
4-Fluoro-2-nitro-5-(trifluorométhyl)aniline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15492349
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15492349 5 g 5g
15469256 250 mg 250mg
15482349 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15492349 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H64928.06
 Article restreint
Estimated Shipment: 14-12-2026
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 179062-05-6 | C7H4F4N2O2 | 224.115 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 179062-05-6
Formule moléculaire C7H4F4N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 224.115
Numéro MDL MFCD03094267
Clé InChI WOSGMZUIHAFPSS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-amino-2-fluoro-4-nitrobenzotrifluoride, 4-fluoro-2-nitro-5-trifluoromethyl aniline, benzenamine, 4-fluoro-2-nitro-5-trifluoromethyl, pubchem4933, ksc106o9t, 2-fluoro-4-nitro-5-aminobenzotrifluoride, 3-amino-6-fluoro-4-nitrobenzotrifluoride, 4-fluoro-2-nitro-5-trifluoromethyl benzenamine, 4-fluoro-2-nitro-5-trifluoromethyl phenylamine
CID PubChem 2737686
Nom IUPAC 4-fluoro-2-nitro-5-(trifluorométhyl)aniline
SMILES C1=C(C(=CC(=C1N)[N+](=O)[O-])F)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Fluoro-2-nitro-5-(trifluoromethyl)aniline
Couleur Blanc
Quantité 5 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 14360199
Poids de la formule 224.11
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide