Learn More
4-Fluoro-3-méthyl-5-(trifluorométhyl)phénylacétonitrile, 97 %
Code produit 15428445
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15428445 1 g 1g
15438445 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15428445 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H33394.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1373920-75-2
Formule moléculaire C10H7F4N
Poids moléculaire (g/mol) 217.167
Numéro MDL MFCD22201073
Clé InChI YKXAXCYASRRQID-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-fluoro-3-methyl-5-trifluoromethyl phenylacetonitrile, 2-4-fluoro-3-methyl-5-trifluoromethyl phenyl acetonitrile
CID PubChem 86277680
Nom IUPAC 2-[4-fluoro-3-méthyl-5-(trifluorométhyl)phényl]acétonitrile
SMILES CC1=C(C(=CC(=C1)CC#N)C(F)(F)F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Quantité 1 g
Numéro UN UN3276
Poids de la formule 217.16
Pourcentage de pureté 97%