Learn More
Chlorure de 4-fluoro-3-méthylbenzènesulfonyle, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15471159
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15471159 1 g 1g
15478706 250 mg 250mg
15481159 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15471159 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H64110.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 629672-19-1
Formule moléculaire C7H6ClFO2S
Poids moléculaire (g/mol) 208.63
Numéro MDL MFCD01365818
Clé InChI ALEQALYEZFNWOP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-fluoro-3-methyl-benzenesulfonyl chloride, 4-fluoro-3-methylbenzenesulfonylchloride, 4-fluoro-3-methylbenzene-1-sulfonyl chloride, 4-fluoro-3-methylbenzenesulphonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-fluoro-3-methyl, chloro 4-fluoro-3-methylphenyl sulfone, ablock ab-12-8863, 5-chlorosulphonyl-2-fluorotoluene, 4-fluro-3-methylphenyl-sulfonylchloride, 4-fluoro-3-methylphenyl-sulfonylchloride
CID PubChem 2782758
SMILES CC1=C(F)C=CC(=C1)S(Cl)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Fluoro-3-methylbenzenesulfonyl chloride
Point de fusion 35°C to 40°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 1 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 3254603
Sensibilité Moisture sensitive
Nom IUPAC 4-fluoro-3-methylbenzene-1-sulfonyl chloride
Poids de la formule 208.63
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solide