Learn More
Acide 4-Fluoro-3-méthylphénylacétique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15473947
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15473947 250 mg 250mg
15463947 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15473947 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H30525.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1000520-92-2
Formule moléculaire C9H9FO2
Poids moléculaire (g/mol) 168.167
Numéro MDL MFCD09832241
Clé InChI VZDGZGNZGMJNPR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-4-fluoro-3-methylphenyl acetic acid, 4-fluoro-3-methylphenylacetic acid, 4-fluoro-3-methylphenyl acetic acid, 4-fluoro-3-methylphenylacetic aicd
CID PubChem 39103878
Nom IUPAC Acide 2-(4-fluoro-3-méthylphényl)acétique
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)CC(=O)O)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Fluoro-3-methylphenylacetic acid
Point de fusion 105°C to 107°C
Quantité 250 mg
Poids de la formule 168.17
Pourcentage de pureté 97%