Learn More
4’-Fluoro-3’-nitroacétophénone, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 11379925
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11379925 5 g 5g
11369925 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11379925 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L19899.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 400-93-1
Formule moléculaire C8H6FNO3
Poids moléculaire (g/mol) 183.138
Numéro MDL MFCD00115369
Clé InChI PTCNZDJJIOLIKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4'-fluoro-3'-nitroacetophenone, 1-4-fluoro-3-nitrophenyl ethanone, 4-fluoro-3-nitroacetophenone, 1-4-fluoro-3-nitrophenyl ethan-1-one, 1-4-fluoro-3-nitro-phenyl ethanone, 4-fluoro-3'-nitroacetophenone, ethanone, 1-4-fluoro-3-nitrophenyl, 4-fluoro-3-nitroacetophneone, 3'-nitro-4'-fluoroacetophenone
CID PubChem 2734612
Nom IUPAC 1-(4-fluoro-3-nitrophényl)éthanone
SMILES CC(=O)C1=CC(=C(C=C1)F)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 4'-Fluoro-3'-nitroacetophenone
Point de fusion 45°C to 50°C
Point d’ébullition 118°C to 120°C (0.8 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Odeur Odorless
Quantité 5 g
Beilstein 2211976
Poids de la formule 183.14
Pourcentage de pureté 98%