Learn More
4-Fluoro-3-(trifluorométhyl)phénol, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11453058
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11453058 25 g 25g
11433058 1 g 1g
11443058 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11453058 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A18776.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 61721-07-1
Formule moléculaire C7H4F4O
Poids moléculaire (g/mol) 180.102
Numéro MDL MFCD00043875
Clé InChI DHPCRFYUUWAGAH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-fluoro-3-trifluoromethyl phenol, 2-fluoro-5-hydroxybenzotrifluoride, 3-trifluoromethyl-4-fluorophenol, phenol, 4-fluoro-3-trifluoromethyl, alpha,alpha,alpha-4-tetrafluoro-m-cresol, fhbtf, pubchem4147, acmc-209mvr, ksc495a2b
CID PubChem 601854
Nom IUPAC 4-fluoro-3-(trifluorométhyle)phénol
SMILES C1=CC(=C(C=C1O)C(F)(F)F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenol
Point d’ébullition 84°C to 86°C (15 mmHg)
Indice de réfraction 1.45
Quantité 25 g
Numéro UN UN3265
Beilstein 2098736
Poids de la formule 180.1
Pourcentage de pureté 97%