Learn More
4-Fluorobenzhydrazide, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Used in the stnthesis of fluorinated poly (1, 3, 4-oxadiazole-ether-imide). N-(3,5-dinitrobenzoyl)-N?-(4-fluorobenzoyl)-hydrazine with 4-Fluorobenzhydrazide as solvent in NMP.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Utilisé dans la synthèse du poly(1, 3, 4-oxadiazole-éther-imide) fluoré. N-(3,5-dinitrobenzoyl)-N′-(4-fluorobenzoyl)-hydrazine avec 4-fluorobenzhydrazide comme solvant dans la NMP.
Solubilité
Soluble dans le méthanol.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Fluorobenzhydrazide |
| Point de fusion | 160°C to 162°C |
| Quantité | 5 g |
| Informations sur la solubilité | Soluble in methanol. |
| Poids de la formule | 154.14 |
| Pourcentage de pureté | 97% |