Learn More
4-Fluorobenzotrifluoride, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10419690 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Packungsgröße:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantité Conditionnement Packungsgröße
10419690 25 g Flacon en verre 25g
10246630 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10419690 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 187390250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 402-44-8
Formule moléculaire C7H4F4
Poids moléculaire (g/mol) 164.103
Numéro MDL MFCD00000399
Clé InChI UNNNAIWPDLRVRN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-fluorobenzotrifluoride, 1-fluoro-4-trifluoromethyl benzene, p-fluorobenzotrifluoride, benzene, 1-fluoro-4-trifluoromethyl, alpha,alpha,alpha,4-tetrafluorotoluene, p-fluorotrifluoromethylbenzene, p-trifluoromethyl fluorobenzene, 4-flourobenzotrifluoride, a,a,a,4-tetrafluorotoluene, 4-trifluoromethyl fluorobenzene
CID PubChem 67873
Nom IUPAC 1-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzene
SMILES C1=CC(=CC=C1C(F)(F)F)F
Spezifikation
Nom chimique ou matériau 4-Fluorobenzotrifluoride
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion -41.7°C
Couleur Incolore
Densité 1.2900g/mL
Point d’ébullition 102.0°C to 105.0°C
Point d’éclair <1°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire FC6H4CF3
Indice de réfraction 1.4004 to 1.4024
Quantité 25 g
Beilstein 05, III, 680
Poids de la formule 164.1
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquid
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.