Learn More
4-Fluorophénol, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 4-Fluorophenol |
| CAS | 371-41-5 |
| Formule moléculaire | C6 H5 F O |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | Phenol, 4-fluoro-, Phenol, p-fluoro- (6CI,8CI), 4-Fluorophenol, 4-Hydroxyphenyl fluoride, NSC 10295, p-Fluorophenol |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H5FO/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4,8H |
| SMILES | Oc1ccc(F)cc1 |
| Nom IUPAC | 4-fluorophénol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 112.1 |
| Poids de la formule | 112.0324 |