Learn More
Acétate de 4-fluorophényle, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11449297
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11449297 25 g 25g
11439297 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11449297 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21356.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 405-51-6
Formule moléculaire C8H7FO2
Poids moléculaire (g/mol) 154.14
Numéro MDL MFCD00041361
Clé InChI ZNOREXRHKZXVPC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-acetoxy-4-fluorobenzene, 4-fluorophenyl acetate, p-fluorophenyl acetate, acetic acid 4-fluorophenyl ester, phenol,4-fluoro-,acetate, 4-fluorophenylacetate, pubchem3061, acmc-1acsq, ksc493c7p, phenol, 4-fluoro-, 1-acetate
CID PubChem 136253
Nom IUPAC Acétate de4-fluorophényle
SMILES CC(=O)OC1=CC=C(C=C1)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Fluorophenyl acetate
Densité 1.18
Point d’ébullition 197°C to 199°C
Point d’éclair 87°C (188°F)
Indice de réfraction 1.48
Quantité 25 g
Beilstein 1864956
Poids de la formule 154.14
Pourcentage de pureté 97%