Learn More
4-Fluorophenyl isothiocyanate, 98%
Código de producto. p-7022675
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
5 g
25 g
missing translation for 'unitSize'
25g
5g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11433017
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar A15561.06
Request Bulk or Custom Format
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on 056 260 260 for assistance.
Ver productos alternativos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 1544-68-9 | C7H4FNS | 153.174 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 1544-68-9
Molecular Formula C7H4FNS
Molecular Weight (g/mol) 153.174
MDL Number MFCD00004809
InChI Key NFIUJHJMCQQYDL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluorophenyl isothiocyanate, p-fluorophenyl isothiocyanate, benzene, 1-fluoro-4-isothiocyanato, 4-fluorophenylisothiocyanate, 1-fluoro-4-isothiocyanato-benzene, isothiocyanic acid, p-fluorophenyl ester, isothiocyanic acid 4-fluorophenyl ester, 4-fluorobenzenisothiocyanate, 4-fluoroisothiocyanatobenzene, pubchem5008
PubChem CID 15241
IUPAC Name 1-fluoro-4-isothiocyanatobenzene
SMILES C1=CC(=CC=C1N=C=S)F
Especificaciones
Melting Point 24°C to 28°C
Density 1.25
Boiling Point 228°C
Flash Point 89°C (192°F)
Refractive Index 1.62
Quantity 5 g
UN Number UN2923
Beilstein 636596
Sensitivity Moisture sensitive
Formula Weight 153.18
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material 4-Fluorophenyl isothiocyanate
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Fluorophenyl isothiocyanate
Palabra de advertencia
  • Warning
Clasificación
  • Acute toxicity Category 4
  • Serious eye damage/eye irritation Category 2
  • Skin corrosion/irritation Category 2
  • Specific target organ toxicity Category 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Harmful if swallowed.
  • H312-Harmful in contact with skin.
  • H315-Causes skin irritation.
  • H319-Causes serious eye irritation.
  • H332-Harmful if inhaled.
  • H335-May cause respiratory irritation.
Consejos de prudencia
  • P261-Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P301+P312-IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician/ if you feel unwell.
  • P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/soap.
  • P304+P340-IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.
  • P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contains : 4-Fluorophenyl isothiocyanate
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado