Learn More
4-Fluorophénylurea, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11354554
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11354554 25 g 25g
11344554 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11354554 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L01314.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 659-30-3 | C7H7FN2O | 154.14 g/mol
4-Fluorophenylurea is widely used as a filter for drug.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 4-fluorophénylurée est largement utilisée comme filtre pour médicament.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 659-30-3
Formule moléculaire C7H7FN2O
Poids moléculaire (g/mol) 154.14
Numéro MDL MFCD00014787
Clé InChI IQZBVVPYTDHTIP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-fluorophenyl urea, 1-4-fluorophenyl urea, urea, 1-p-fluorophenyl, 1-p-fluorophenyl urea, n-4-fluorophenyl urea, p-fluorophenylurea, amino-n-4-fluorophenyl amide, n'-4-fluorophenyl urea
CID PubChem 12612
Nom IUPAC (4-fluorophényl)urée
SMILES NC(=O)NC1=CC=C(F)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Fluorophenylurea
Point de fusion 183°C to 185°C
Quantité 25 g
Beilstein 2090131
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 154.14
Pourcentage de pureté 96%