Learn More
4-Formylphenoxyacetic Acid 99%, ACROS Organics™
Code produit 10641663 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10641663 5 g Flacon en verre 5g
10045760 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10641663 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 410780050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Identifiants chimiques
CAS 22042-71-3
Formule moléculaire C9H7O4
Poids moléculaire (g/mol) 179.15
Numéro MDL MFCD00016613
Clé InChI OYNIIKHNXNPSAG-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 4-formylphenoxyacetic acid, 4-formylphenoxy acetic acid, 2-4-formylphenoxy acetic acid, p-formylphenoxyacetic acid, acetic acid, 4-formylphenoxy, acetic acid, 2-4-formylphenoxy, p-formylphenoxy acetic acid, 4-carboxymethyloxy benzaldehyde, 4-formyl phenoxy acetic acid, 4-formylphenoxyactic acid
CID PubChem 89177
Nom IUPAC 2-(4-formylphenoxy)acetate
SMILES [O-]C(=O)COC1=CC=C(C=O)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Formylphenoxyacetic acid
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Couleur Beige
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Poids de la formule 180.16
Pourcentage de pureté ≥98.5%
Forme physique Crystalline Powder