Learn More
4-hexyn-3-ol, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 11372237
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11372237 25 g -
11362237 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11372237 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L09727.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 20739-59-7
Formule moléculaire C6H10O
Poids moléculaire (g/mol) 98.15
Numéro MDL MFCD00041591
Clé InChI KARLLBDFLHNKBO-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 4-hexyn-3-ol, ethyl 1-propynyl carbinol, 1-pentyn-3-ol, methyl, 4-hexyne-3-ol, acmc-1cpld
CID PubChem 140751
Nom IUPAC hex-4-yn-3-ol
SMILES CCC(O)C#CC
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Hexyn-3-ol
Densité 0.894
Point d’ébullition 94°C to 95°C (105 mmHg)
Indice de réfraction 1.45
Quantité 25 g
Numéro UN UN1987
Beilstein 1739392
Poids de la formule 98.15
Pourcentage de pureté 95%