Learn More
4-hydroxy-3,5-diméthoxybenzhydrazide, 97 %, Thermo Scientific™
Product Code. 11313156
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
11313156 5 g 5g
11303156 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11313156 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L11032.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1443-76-1
Formule moléculaire C9H12N2O4
Poids moléculaire (g/mol) 212.205
Numéro MDL MFCD00017077
Clé InChI AKZAAANGIPRVDU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,5-dimethoxy-4-hydroxybenzhydrazide, 4-hydroxy-3,5-dimethoxybenzhydrazide, benzoic acid, 4-hydroxy-3,5-dimethoxy-, hydrazide, acmc-1bzfx, 4-???-2,6-dimethoxyphenol, #, 3,5-dimethoxy-4-hydroxy benzhydrazide, 4-hydroxy-3,5-dimethoxy-benzoic acid hydrazide, benzoic acid,4-hydroxy-3,5-dimethoxy-, hydrazide
CID PubChem 74043
Nom IUPAC 4-hydroxy-3,5-diméthoxybenzohydrazide
SMILES COC1=CC(=CC(=C1O)OC)C(=O)NN
Specifications
Nom chimique ou matériau 4-Hydroxy-3,5-dimethoxybenzhydrazide
Point de fusion 154°C to 157°C
Quantité 5 g
Beilstein 2657142
Poids de la formule 212.21
Pourcentage de pureté 97%