Learn More
Acide 4-hydroxy-6-(trifluorométhoxy)quinoléine-3-carboxylique, Tech., Thermo Scientific™
Code produit 10585544
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10585544 50 g 50g
10222792 1 g 1g
10282832 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10585544 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur KM09299EE
 Article restreint
Estimated Shipment: 01-12-2026
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Identifiants chimiques
CAS 175203-86-8
Formule moléculaire C11H6F3NO4
Poids moléculaire (g/mol) 273.167
Numéro MDL MFCD00219848
Clé InChI GSUDZUNGTZIKPY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-hydroxy-6-trifluoromethoxy quinoline-3-carboxylic acid, 4-oxo-6-trifluoromethoxy-1h-quinoline-3-carboxylic acid, 4-hydroxy-6-trifluoromethoxy-3-quinolinecarboxylic acid, 3-quinolinecarboxylic acid, 1,4-dihydro-4-oxo-6-trifluoromethoxy, maybridge1_005008, pubchem6093, buttpark 10\01-49, 4-hydroxy-6-trifluoromethoxy quinoline-3-, 4-hydroxy-6-trifluoromethoxy-3-quinolinecarboxylicacid, 3-quinolinecarboxylicacid, 4-hydroxy-6-trifluoromethoxy
CID PubChem 2775105
Nom IUPAC Acide 4-oxo-6-(trifluorométhoxy)-1H-quinoline-3-carboxylique
SMILES C1=CC2=C(C=C1OC(F)(F)F)C(=O)C(=CN2)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Hydroxy-6-(trifluoromethoxy)quinoline-3-carboxylic acid
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 50 g
Poids de la formule 273.17
Pourcentage de pureté Tech.
Qualité Technique