Learn More
4-(Hydroxymethyl)benzonitrile, 97%, Acros Organics™
Marque:  Acros Organics 454650050
Informations supplémentaires : CAS : 874-89-5 Poids : 0.00500kg Transport : UN number : 3439 Chem class : 6.1 Pack group : III
Quantité. 5g
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 15284378
  • 195.70€ / 5g
Date dexpédition estimée
du fournisseur 30-09-2019
Ajouter au panier
Spécification
Identifiants chimiques
874-89-5
133.15
4-hydroxymethyl benzonitrile, 4-cyanobenzyl alcohol, p-cyanobenzyl alcohol, ccris 5116, benzonitrile, 4-hydroxymethyl, 4-cyanobenzenemethanol, 4-cyanophenyl methanol, 4-hydroxymethyl-benzonitrile, 4 hydroxymethyl-benzonitrile
4-(hydroxymethyl)benzonitrile
C8H7NO
XAASLEJRGFPHEV-UHFFFAOYSA-N
160549
C1=CC(=CC=C1CO)C#N
Spécification
5g
Authentic
874-89-5
4-hydroxymethyl benzonitrile, 4-cyanobenzyl alcohol, p-cyanobenzyl alcohol, ccris 5116, benzonitrile, 4-hydroxymethyl, 4-cyanobenzenemethanol, 4-cyanophenyl methanol, 4-hydroxymethyl-benzonitrile, 4 hydroxymethyl-benzonitrile
C1=CC(=CC=C1CO)C#N
133.15
133.15
4-(Hydroxymethyl)benzonitrile
41.0°C to 42.0°C
C8H7NO
XAASLEJRGFPHEV-UHFFFAOYSA-N
4-(hydroxymethyl)benzonitrile
160549
≥96.0% (GC)
Vidéos
Safety and Handling
Safety and Handling
Identifiant produit
  • 4-(Hydroxymethyl)benzonitrile, 97%
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Documents